Imprimer
2-Amino-2-méthylpropanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01465.0250 8.01465.1000 8.01465.2500 8.01465.9160 8.01465.9026
8.01465.0250EA 43.3 EUR
8.01465.0250 8.01465.1000 8.01465.2500 8.01465.9160 8.01465.9026
2-Amino-2-méthylpropanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-méthylpropanol
Formule: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…26 °C
Densité: 0,667 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008051
Numéro CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Indice Merck: 13,00448
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 30 - 31 °C
Molar Mass 89.14 g/mol
Boiling Point 165 °C (1013 hPa) (anhydrous)
Vapor Pressure 0.45 hPa (20 °C)
Flash Point 77.8 °C
Refractive Index 1.448 (20 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (25 °C)
pH 11.3 (10 g/l, H2O)
Ignition Point 438 °C