Isothiocyanate de isopropyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Isopropyle isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 2253-73-8
Molecular Formula: (CH3)2CHNCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4930
Odour: Pungent
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1739163
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00037830
Formule:
C₄H₇NS Poids moléculaire: 101.17 g/mol Point d'ébullition: 137…138 °C Densité: 0.948 Point éclair: 40 °C (104 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037830 Numéro CAS: 2253-73-8 EINECS: 218-851-3 UN: 1993 ADR: 3 III |