Imprimer
Acide 2,2-diméthylsuccinique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24394.06 B24394.14
B24394.06EA 55 EUR
B24394.06 B24394.14
Acide 2,2-diméthylsuccinique ≥99%
Acide 2,2-diméthylsuccinique
Purity: 99% CAS No.: 597-43-3 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 139-142° Beilstein Reference: 1764476
Formule: C₆H₁₀O₄
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…142 °C
Densité: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004196
Numéro CAS: 597-43-3
EINECS: 209-899-6