Acide 3,3-diméthylbutyrique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1070-83-3
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 88° (190°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Stench
Melting Point: 6°
Boiling Point: 185-190°
Beilstein Reference: 1740427
Merck Reference: 14,1538
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002715
Formule:
C₆H₁₂O₂ Point d'ébullition: 185…190 °C Point de fusion: 6 °C Densité: 0,912 Point éclair: 88° (190 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002715 Numéro CAS: 1070-83-3 EINECS: 213-982-2 UN: 3265 ADR: 8,III Indice Merck: 14,1538 |