Imprimer
Acide 3,3-diméthylbutyrique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
107770100 107770500 107772500
ACRO107770100EA 33 EUR
ACRO107770100 ACRO107770500 ACRO107772500
Acide 3,3-diméthylbutyrique 98%
Acide 3,3-diméthylbutyrique
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 185…190 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 8…6 °C
Densité: 0,91 g/cm³
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002715
Numéro CAS: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,01537
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %