Imprimer
Acide 2-éthylhexanoïque, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
02529-1ML-F 02529-5ML-F
02529-1ML-FEA 36 EUR
02529-1ML-F 02529-5ML-F
Acide 2-éthylhexanoïque, Supelco®
Acide 2-éthylhexanoïque
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –82,8 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002675
Numéro CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3998214637df3cc563273963c45633fd8e417b77&vid=2a573a98bfc76ba67ffa982f5c6f98a998ee6d08&prid=web&clid=SAPDAM