Imprimer
Acide 2-éthylbutyrique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Ethylbutanoic acid, Diethylacetic acid
A16989.AK A16989.AU
A16989.AKEA 72.8 EUR
A16989.AK A16989.AU
Acide 2-éthylbutyrique ≥98%
Acide 2-éthylbutyrique
Purity: 98% CAS No.: 88-09-5 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCO2H Formula Weight: 116.16 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: -15° Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 1098634 Merck Reference: 14,3110 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002670
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 192…194 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.924
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002670
Numéro CAS: 88-09-5
EINECS: 201-796-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,03137