Imprimer
Acide pivalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.01336.0100 8.01336.1000 8.01336.9050
8.01336.0100EA 30.1 EUR
8.01336.0100 8.01336.1000 8.01336.9050
Acide pivalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide pivalique
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 164
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 640
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004194
Numéro CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 1759
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,07667
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 35 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 164 °C
Vapor Pressure 0.85 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.3931 (37 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)