Imprimer
L(-)-Glutathion (forme oxydée), Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): GSSG, Bi(glutathion-S-yle)
3542-1 3542-5
3542-1EA 120 EUR
3542-1 3542-5
L(-)-Glutathion (forme oxydée), Millipore®
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Formule: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Poids moléculaire: 612.64 g/mol
Point de fusion: 185
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063106
Numéro CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7