Imprimer
L(-)-Glutathion, reduit
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): GSH
10007461-1 10007461-10 10007461-25 10007461-5
CAYM10007461-1EA 31 EUR
CAYM10007461-1 CAYM10007461-10 CAYM10007461-25 CAYM10007461-5
L(-)-Glutathion, reduit
L(-)-Glutathion, reduit
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Poids moléculaire: 307.33 g/mol
Point de fusion: 185…195 °C
Densité: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Indice Merck: 13,04488