L(-)-Glutathion, reduit, Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
GSH
Formule:
C₁₀H₁₇N₃O₆S Poids moléculaire: 307.33 g/mol Point de fusion: 185…195 °C Densité: 1.475 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00065939 Numéro CAS: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Indice Merck: 13,04488 |