Imprimer
L(-)-Glutathion, reduit ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): GSH
A18014.06 A18014.14 A18014.22
A18014.06EA 60.4 EUR
A18014.06 A18014.14 A18014.22
L(-)-Glutathion, reduit ≥97%
L(-)-Glutathion, reduit
Purity: 97% CAS No.: 70-18-8 Molecular Formula: C10H17N3O6S Formula Weight: 307.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 193° dec. Beilstein Reference: 1729812 Merck Reference: 14,4475 Optical Rotation: -17° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00065939
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Poids moléculaire: 307.33 g/mol
Point de fusion: ∼ 193 °C (déc.)
Densité: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Indice Merck: 13,04488