Imprimer
Anhydride triméthylacetique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
B22983.36 B22983.14 B22983.22
B22983.36EA 672 EUR
B22983.36 B22983.14 B22983.22
Anhydride triméthylacetique ≥99%
Anhydride triméthylacetique
Purity: 99% CAS No.: 1538-75-6 Molecular Formula: C10H18O3 Formula Weight: 186.25 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4090 Odour: Unpleasant Boiling Point: 193° Beilstein Reference: 386552 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00008842
Formule: C₁₀H₁₈O₃
Poids moléculaire: 186.25 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C
Densité: 0.918
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008842
Numéro CAS: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 3265
ADR: 8 III