Imprimer
Anhydride triméthylacetique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
162440500 162440010 162442500
ACRO162440500EA 96.9 EUR
ACRO162440500 ACRO162440010 ACRO162442500
Anhydride triméthylacetique 99%
Anhydride triméthylacetique
Formule: C₁₀H₁₈O₃
Poids moléculaire: 186.25 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (760 mmHg)
Densité: 0.91 g/cm³
Point éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008842
Numéro CAS: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 2920
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow liquid Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %