Chlorure de pivaloyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trimethylacetyl chloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₉ClO Poids moléculaire: 120.58 g/mol Point d'ébullition: 105 Point de fusion: –56 °C Densité: 0.979 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 8 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000709 Numéro CAS: 3282-30-2 EINECS: 221-921-6 UN: 2438 ADR: 6.1 (3, 8) I |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...