Chlorure de pivaloyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trimethylacetyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 3282-30-2
Molecular Formula: (CH3)3CCOCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Pungent
Melting Point: -57°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 385668
UN No.: 2438
MDL No.: MFCD00000709
Formule:
C₅H₉ClO Point d'ébullition: 105…106 °C Point de fusion: –57 °C Densité: 0,985 Point éclair: 8 °C (46 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000709 Numéro CAS: 3282-30-2 EINECS: 221-921-6 UN: 2438 ADR: 6.1,I |