Imprimer
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® DVB hydrophobe
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8109-06EA 393.68 EUR
8109-06 8109-09
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® DVB hydrophobe
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes ont recours aux résines polymères BAKERBOND® DVB issues de la technologie de microparticules polymériques ultra-clean. Ces particules de résine affichent une large surface, elles sont hautement rigides, stables sur une plage de pH allant de 1 à 14, mouillables à l’eau et non impactées par le séchage par absorbant. On recommande de recourir à ces colonnes lorsqu'on utilise des méthodes de détection avancées.
  • Améliore la récupération de la préparation de l'échantillon
  • À base de polymère
Applications générales : Analytes légèrement polaires à non-polaires
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode adsoprtion.