Imprimer
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone 93%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3,3-diméthyl-2-butanone
306410050 306410250
ACRO306410050EA 77.3 EUR
ACRO306410050 ACRO306410250
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone 93%
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone
Formule: C₆H₁₁BrO
Point d'ébullition: 189…192 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,33 g/cm³
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000206
Numéro CAS: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %