EDTA sel tétrasodique dihydraté 99-101%, Ultrapure
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide edetique sel tétrasodique dihydraté, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de tétrasodique dihydraté, Ethylenediaminetétraacetate de tétrasodium dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique sel tétrasodique dihydraté
Formule:
C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O Poids moléculaire: 416.2 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150026 Numéro CAS: 10378-23-1 Indice Merck: 13,03544 |
Résultats des tests de spécification
Form | White crystalline powder |
Assay (unspecified) | 99 to 101% (as is) |
Identification (FTIR) | Conforms |
pH (1%, H2O) | 10.7 to 11.7 |
pH (5%, H2O) | 10.7 to 12.0 |