Imprimer
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Acide sulfonique aromatique
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8170-11EA 0 EUR
8170-11 8170-02 8170-09
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Acide sulfonique aromatique
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes en PP Ultra-clean avec milieu BAKERBOND® HPLC ont été conçues pour faire gagner du temps, minimiser la charge de travail et les volumes de solvants finaux, mais aussi pour améliorer les performances. Temps d’exécution jusqu'à neuf fois plus rapide qu'avec les colonnes traditionnelles. Le filtre de sécurité intégré à la colonne et une concentration plus élevée en analytes peuvent réduire ou même éliminer les étapes de préfiltration et de concentration.
  • Temps d’exécution jusqu'à neuf fois plus rapide qu'avec les colonnes SPE traditionnelles.
  • Configuration laminaire unique
  • À base de silice
Applications générales : Analytes ioniques, basiques
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode échange d'ions forts.