Imprimer
Méthanesulfonate d'argent
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
18641.09 18641.18
18641.09EA 151 EUR
18641.09 18641.18
Méthanesulfonate d'argent
Méthanesulfonate d'argent
CAS No.: 2386-52-9 Molecular Formula: CH3AgO3S Formula Weight: 202.97 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to grey Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00064795
Formule: CH₃AgO₃S
Point de fusion: 263 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064795
Numéro CAS: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2
ADR: 9,III