Imprimer
Méthanesulfonate de sodium 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methanesulphonic acid sodium salt
B22439.06 B22439.14
B22439.06EA 43.7 EUR
B22439.06 B22439.14
Méthanesulfonate de sodium 98
Méthanesulfonate de sodium
Purity: 98% CAS No.: 2386-57-4 Molecular Formula: CH3NaO3S Formula Weight: 118.09 Odour: Odourless
Formule: CH₃NaO₃S
Poids moléculaire: 118.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064389
Numéro CAS: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2