Imprimer
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium 98, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium octane-1-sulphonate
152802TEA 329 EUR
152802T 152803U
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium 98, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Formule: C₈H₁₇NaO₃S
Poids moléculaire: 216.28 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,02
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01