Imprimer
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium octane-1-sulphonate
384770250 384771000 384770050 384775000
ACRO384770250EA 641 EUR
ACRO384770250 ACRO384771000 ACRO384770050 ACRO384775000
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium pour HPLC
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Formule: C₈H₁₇NaO₃S
Poids moléculaire: 216.28 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %