Imprimer
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
152792LEA 671 EUR
152792L 152793M
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₆H₁₃O₃SNa
Poids moléculaire: 188.22 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007542
Numéro CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01 WOU
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01 WOU