Imprimer
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium 98,0 HPLC, Ionpair, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
M.O.C. Category N
2175-05EA 217.4 EUR
2175-05 2175-01
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium 98,0 HPLC, Ionpair, J.T.Baker®
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₆H₁₃O₃SNa
Poids moléculaire: 188.22 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007542
Numéro CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (as C₆H₁₃SO₃Na) (by acidimetry) ≥98.0 %
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤0.200
Appearance (clear, colorless, mobile liquid)