Imprimer
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté 98% pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
411600050 411600250 411601000 411605000
ACRO411600050EA 125 EUR
ACRO411600050 ACRO411600250 ACRO411601000 ACRO411605000
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté 98% pour HPLC
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Formule: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Poids moléculaire: 206.24 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149549
Numéro CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 250 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (On dry substance)