Imprimer
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
50893677-100G 50893677-25G
MOLE50893677-100GEA 622 EUR
MOLE50893677-100G MOLE50893677-25G
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Poids moléculaire: 202.25 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM