Imprimer
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium 99
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
A12829.03 A12829.14 A12829.09
A12829.03EA 44.8 EUR
A12829.03 A12829.14 A12829.09
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium 99
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Purity: 99% CAS No.: 2386-53-0 Molecular Formula: CH3(CH2)11SO3Na Formula Weight: 272.39 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3919536
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
Poids moléculaire: 272.38 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.218 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007527
Numéro CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6