Imprimer
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
26414553-25G 26414553-100G
MOLE26414553-25GEA 303 EUR
MOLE26414553-25G MOLE26414553-100G
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₄H₉NaO₃S
Poids moléculaire: 160.17 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007540
Numéro CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1