Imprimer
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium 99+% HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
343800050 343800250
ACRO343800050EA 131 EUR
ACRO343800050 ACRO343800250
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium 99+% HPLC
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₄H₉NaO₃S
Poids moléculaire: 160.17 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007540
Numéro CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 2 hrs)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless
UV at 280 nm A: ≤0.04
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)