Imprimer
Acide méthanesulfonique ≥98%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
20376.184EA 353 EUR
20376.184 20376.264
Acide méthanesulfonique ≥98%, TECHNICAL
Acide méthanesulfonique
Formule: CH₃SO₃H
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 189 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %