Imprimer
Acide méthanesulfonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.06022.0005 8.06022.0250 8.06022.1000 8.06022.9015 8.06022.9030 8.06022.9050 8.06022.9025
8.06022.0005EA 30 EUR
8.06022.0005 8.06022.0250 8.06022.1000 8.06022.9015 8.06022.9030 8.06022.9050 8.06022.9025
Acide méthanesulfonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide méthanesulfonique
Formule: CH₃SO₃H
Poids moléculaire: 96.11 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: 20
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 189 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Indice Merck: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 20 °C
Molar Mass 96.11 g/mol
Boiling Point 167 °C (13 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 189 °C
Refractive Index 1.4303 (20 °C, 589 nm)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material