Acide méthanesulfonique 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CH₃SO₃H Poids moléculaire: 96.11 g/mol Point d'ébullition: 167 °C (10 mmHg) Point de fusion: 19 °C Densité: 1.481 g/cm³ Point éclair: 189 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007518 Numéro CAS: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 3265 ADR: 8 III Indice Merck: 13,05981 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤150 APHA |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |