Imprimer
Acide éthanesulfonique ≥96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
14891.09 14891.18 14891.30
14891.09EA 54.1 EUR
14891.09 14891.18 14891.30
Acide éthanesulfonique ≥96%
Acide éthanesulfonique
Purity: 96% CAS No.: 594-45-6 Molecular Formula: CH3CH2SO3H Formula Weight: 110.13 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.343 Refractive Index: 1.4350 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: -17° Boiling Point: 122-123°/0.01mm Beilstein Reference: 1743071 UN No.: 2586 MDL No.: MFCD00007529
Formule: C₂H₆O₃S
Point d'ébullition: 122…123 °C (0,01 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,343
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007529
Numéro CAS: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8,III