Imprimer
Méthanesulfonate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
156890050 156890250 156891000
ACRO156890050EA 42.3 EUR
ACRO156890050 ACRO156890250 ACRO156891000
Méthanesulfonate de méthyle 99%
Méthanesulfonate de méthyle
Formule: C₂H₆O₃S
Poids moléculaire: 110.13 g/mol
Point d'ébullition: 202…203 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.3 g/cm³
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007557
Numéro CAS: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,06170
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %