Imprimer
Chlorure de méthanesulfonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06021.0250 8.06021.1000 8.06021.9025 8.06021.9060
8.06021.0250EA 49.4 EUR
8.06021.0250 8.06021.1000 8.06021.9025 8.06021.9060
Chlorure de méthanesulfonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de méthanesulfonyle
Formule: CH₃ClO₂S
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007454
Numéro CAS: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 (8),I
Indice Merck: 13,05982