Chlorure de méthanesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Méthanesulfochlorure, Méthanesulfonyle chlorure
Purity: 98%
CAS No.: 124-63-0
Molecular Formula: CH3ClO2S
Formula Weight: 114.55
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Pungent
Melting Point: -33°
Boiling Point: 161°
Beilstein Reference: 506297
Merck Reference: 14,5955
UN No.: 3246
MDL No.: MFCD00007454
Formule:
CH₃ClO₂S Point d'ébullition: 161 °C Point de fusion: –33 °C Densité: 1,477 Point éclair: 97 °C (206 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007454 Numéro CAS: 124-63-0 EINECS: 204-706-1 UN: 3246 ADR: 6.1,I Indice Merck: 14,5955 |