Imprimer
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP, avec poches
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-8972EA 176 EUR
113-8972 113-8973 113-8974 113-8979 113-8980 113-8982
VWR® Basic, Blouses pour visiteurs, SPP, avec poches
Vêtements à usage unique
Ces blouses pour visiteurs sont à usage unique; avec col, elles sont fabriquées en SPP non tissé.
  • Fermeture par boutons-pression
  • Poignets élastiques
  • Une poche poitrine, ou une poche poitrine et une poche latérale
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 30 ou 40 g/m²
Cdt: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.