Chlorure de 1-hexadécanesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 38775-38-1
Molecular Formula: CH3(CH2)15SO2Cl
Formula Weight: 324.96
Melting Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1789245
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007459
Formule:
C₁₆H₃₃ClO₂S Point de fusion: 56…58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007459 Numéro CAS: 38775-38-1 EINECS: 254-123-1 UN: 3261 ADR: 8,II |