Imprimer
Chlorure de butane-1-sulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Butanesulphonylchloride
A18295.06 A18295.14 A18295.22
A18295.06EA 44.3 EUR
A18295.06 A18295.14 A18295.22
Chlorure de butane-1-sulfonyle ≥98%
Chlorure de butane-1-sulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 2386-60-9 Molecular Formula: C4H9ClO2S Formula Weight: 156.63 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -29° Boiling Point: 80-81°/9mm Beilstein Reference: 1748742 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007464
Formule: C₄H₉ClO₂S
Poids moléculaire: 156.63 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (9 mmHg)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.210
Point éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007464
Numéro CAS: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
UN: 3265
ADR: 8 II