Thiocyanate de méthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Méthyle thiocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 556-64-9
Molecular Formula: CH3SCN
Formula Weight: 73.11
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Pungent
Melting Point: -5°
Boiling Point: 131°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00001830
Formule:
C₂H₃NS Point d'ébullition: 131 °C Point de fusion: –5 °C Densité: 1,068 Point éclair: 38 °C (100 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001830 Numéro CAS: 556-64-9 EINECS: 209-134-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,06209 |