Imprimer
Sulfate de diéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L14291.AE L14291.AP
L14291.AEEA 29.8 EUR
L14291.AE L14291.AP
Sulfate de diéthyle ≥98%
Sulfate de diéthyle
Purity: 98% CAS No.: 64-67-5 Molecular Formula: (CH3CH2O)2SO2 Formula Weight: 154.19 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4005 Melting Point: -25° Boiling Point: 208° dec. Beilstein Reference: 1209714 Merck Reference: 14,3130 UN No.: 1594 MDL No.: MFCD00009099
Formule: C₄H₁₀O₄S
Point d'ébullition: 208 °C (déc.)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,177
Point éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009099
Numéro CAS: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,3130