Imprimer
Sulfate de diéthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diéthyle sulfate
114560010 114560025 114560250 114560100
ACRO114560010EA 140 EUR
ACRO114560010 ACRO114560025 ACRO114560250 ACRO114560100
Sulfate de diéthyle 99%
Sulfate de diéthyle
Formule: C₄H₁₀O₄S
Poids moléculaire: 154.19 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.1795 g/cm³
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009099
Numéro CAS: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,03156
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA