Imprimer
Sulfate de dibutyle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dibutyle sulfate
L12813.09 L12813.18
L12813.09EA 69.2 EUR
L12813.09 L12813.18
Sulfate de dibutyle 95%
Sulfate de dibutyle
Purity: 95% CAS No.: 625-22-9 Molecular Formula: C8H18O4S Formula Weight: 210.29 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 115-116°/6mm MDL No.: MFCD00059420
Formule: C₈H₁₈O₄S
Point d'ébullition: 115…116 °C (6 mmHg)
Densité: 1,060
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059420
Numéro CAS: 625-22-9