Imprimer
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) pour biochimie, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.11474.0001 1.11474.0005 1.11474.0025 1.11474.0500
1.11474.0001EA 46.4 EUR
1.11474.0001 1.11474.0005 1.11474.0025 1.11474.0500
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) pour biochimie, Millipore®
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Poids moléculaire: 154.25 g/mol
Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM