Imprimer
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99% pour la biologie moléculaire
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
02194821.2 0219482150 0219482101 0219482105 0219482110 0219482125
ICNA02194821.2EA 34 EUR
ICNA02194821.2 ICNA0219482150 ICNA0219482101 ICNA0219482105 ICNA0219482110 ICNA0219482125
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99% pour la biologie moléculaire
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Storage temperature: +4°C
pH: (0.1 M in H2O, 25°C): 4.0 to 6.0 (Lit.)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM