Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) 99+% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₁₀O₂S₂ Point d'ébullition: 125…130 °C (2 mmHg) Point de fusion: 39…44 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004877 Numéro CAS: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 UN: 3335 ADR: 9,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 99.0 to 101.0 % |
UV | (0.1 M in water) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Oxidized DTT(UV) | ≤0.5 % |