Dimercapto-2,3-propanol-1 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dimercaprol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₃H₈OS₂ Poids moléculaire: 124.22 g/mol Point d'ébullition: 223 Point de fusion: 77 Densité: 1.2531 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 112 °C (coupe fermée) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004864 Numéro CAS: 59-52-9 EINECS: 200-433-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,03234 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 87 g/l (20 °C) (slow decomposition) |
Molar Mass | 124.22 g/mol |
Boiling Point | 63 - 68 °C (0.27 hPa) |
Vapor Pressure | 7.4 hPa (100 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.24 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 6.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Synonyms | Dithioglycerine, Dimercaprol, BAL |
Hill Formula | C3H8OS2 |
Chemical Formula | HOCH2CH(SH)CH2SH |