Dimercapto-2,3-propanol-1 ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dimercaprol
Purity: 97%
CAS No.: 59-52-9
Molecular Formula: C3H8OS2
Formula Weight: 124.22
Flash Point:
British Anti-Lewisite. A chelator that inhibits sugar nucleotide degradation.
Formule:
C₃H₈OS₂ Poids moléculaire: 124.22 g/mol Point d'ébullition: 120 °C (15 mmHg) Point de fusion: 77 Densité: 1.244 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004864 Numéro CAS: 59-52-9 EINECS: 200-433-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,03234 |